Documentos Principais
Z615684
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for water baths, diam. 12-13 mm, polypropylene
Sinônimo(s):
tube holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.268,00
R$ 1.268,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.268,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
R$ 1.268,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
Holds 90 x 12-13 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970381
Parâmetros
+80 °C temp. limit
Diâmetro
12-13 mm
Descrição geral
Polypropylene tray and test tube inserts for use up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended that stainless steel test tube inserts are used, as the plastic can be attacked.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)