Documentos Principais
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.351,00
R$ 5.351,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.351,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
R$ 5.351,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Julabo 8970366
Julabo
Descrição geral
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)