Documentos Principais
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.343,00
R$ 4.343,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.343,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 4.343,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970288
C × L × A
35 cm × 51 cm × 16 cm
Descrição geral
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
Características e benefícios
  • can be used up to +80°C
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)