Documentos Principais
Z611204
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 576,00
R$ 576,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 576,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.79
R$ 576,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9211310
C × D.I. × D.E.
100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
diâmetro do tubo
0.95 mm
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3