Documentos Principais
Z609722
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.0 mm × 2.0 mm, L 10 m
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 682,00
R$ 682,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 682,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 682,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.0 mm × 2.0 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.5 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
58696-U
PTFE Tubing
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing
Questions
  1. For Silicone tube 1mmX2mm, what is Wall size in mm?
    1 answer
    1. The wall size or thickness of this tubing is 0.5 mm. This information is in the PROPERTIES section of the product page above