Documentos Principais
Z609447
Bohlender PTFE funnels
diam. 100 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 816,00
R$ 816,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 816,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 816,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
Diâmetro
100 mm
haste D.I. × D.E.
6 mm × 14 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)