Documentos Principais
Z568503
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
5 positions
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.701,00
R$ 3.701,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.701,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 3.701,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Descrição geral
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)