Documentos Principais
Z532231
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.371,00
R$ 5.371,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.371,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 5.371,00
Check Cart for Availability
descrição
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Características
positions 4
Comprimento
400 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)