Documentos Principais
Z568376
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity × H 1,000 mL × 255 mm, neck joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.471,00
R$ 1.471,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.471,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.471,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck29/32
esterilidade
non-sterile
Características
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Capacidade × A
1,000 mL × 255 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)