Documentos Principais
Z568198
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 440,00
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
500 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)