Documentos Principais
Z567582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment grippy knobs, size L
Sinônimo(s):
bench clamps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 294,00
R$ 294,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 294,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 294,00
Check Cart for Availability
tamanho
L
capacidade da garra
0-65 mm
pino L
23 mm
Descrição geral
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)