Documentos Principais
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 145 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.282,00
R$ 12.282,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 12.282,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
capacidade
145 mL
D.I. do copo × C
40 mm × 90 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)