Documentos Principais
Z560642
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50, column volume 1000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.005,00
R$ 4.005,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.005,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
R$ 4.005,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/50
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
57 mm × 508 mm
volume da coluna
1000 mL
volume do reservatório
1000 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)