Documentos Principais
Z557439
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 50 mL flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 546,00
R$ 546,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 546,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
R$ 546,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970603
Descrição geral
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 28 spring clips for 50 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)