Documentos Principais
Z556807
Sigma-Aldrich
Aldrich® chain Benchclamp
size S, standard
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 542,00
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 542,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 542,00
Check Cart for Availability
tamanho
S
C × diâmetro
127 mm × 13 mm , arm
capacidade da garra
35-170 mm
haste C
14.2 cm , extension
Descrição geral
Corrosion resistant nickle-plated finish with chromed-brass chain. Holds large or irregular shaped objects firmly, yet gently to lab frames and rods. Quick slip-on chain connection with large, easy-to-turn adjusting knob.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)