Documentos Principais
Z554030
Sigma-Aldrich
Septo de borracha Precision Seal®
red, 8 mm O.D. glass tubing
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 102,00
100 EA
R$ 339,00
R$ 102,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 102,00
100 EA
R$ 339,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 102,00
Check Cart for Availability
Materiais
natural rubber septa
uso
8 mm O.D. glass tubing
cor
red
Descrição geral
A opção recomendada para uso com produtos químicos e solventes orgânicos, aplicações sob pressão e técnicas de canulação:
Os septos de vedação Precision Seal são projetados especificamente para os requisitos rigorosos de aplicações químicas.
  • Encaixe preciso: Os septos Precision Seal têm um plugue mais longo e cônico que se acomoda firmemente dentro da junta ou tubo de vidro, fornecendo uma superfície de vedação 50% a 80% maior que as rolhas de aba padrão. O design de vedação interna dos septos de vedação Precision Seal minimiza a migração química e de vapores de solvente ao longo da junta até a aba, que pode inchar, vazar ou falhar em função da exposição. A textura superficial da borracha é semelhante à de uma junta de vidro esmerilhado e resiste ao movimento, uma vez posicionada.
  • Não contaminante: A borracha natural do Precision Seal possui um teor menor menor de extraíveis por solventes: 1,9% em relação às rolhas abas padrão: 5%-6%. A borracha da Precision Seal tem maior densidade para minimizar os efeitos da degradação por solvente. Eles são fabricadas a partir de um único lote certificado para total consistência.
  • Segurança e desempenho: Os septos não devem deslizar através da junta nem sair durante a canulação ou quando sob pressão. Empurrar o septo Precision Seal efetivamente faz com que o plugue cônico fique ainda mais apertado para evitar o movimento. A aba flexível nos tamanhos de septo para juntas de vidraria tem parede pesada e é excessivamente longa para tornar mais segura a dobra sobre as juntas de vidro. A vedação é feita pelo plugue cônico dentro da junta e não pela aba flexível.
Resultados típicos de especificação:
Recuperação de compressão - Excelente
Autovedação - Excelente
Resistência - Excelente
Área destinada para punção - 40% maior que nos septos padrão
Limite de aquecimento superior - 85 °C
Extraíveis (Hexanos) - 1,9%
Matéria volátil - 0,19%
Teor de cinzas - 0,24%
Composição da borracha:
Borracha padrão nº 1, acelerador, oxidante, ácido de resina dura, agente antienvelhecimento, carbonato de cal, agente corante.
Observação para o armazenamento de septos de borracha natural: Armazene os septos em uma bolsa fechada, ao abrigo da luz solar, para retardar a formação de mancha, que é causada pela formação de um filme esbranquiçado na superfície da borracha. A formção de mancha é um processo natural e não afeta o desempenho. Remova a mancha visível lavando ou limpando antes de usar.
AVISO DE SEGURANÇA: A aba flexível do Precision Seal deve ser presa à junta de vidro com um amarrilho, do tipo Wrap-It ou dispositivo semelhante, durante a canulação e em aplicações que envolvem pressão. NÃO confie apenas na aba para prender o septo. Esta regra se aplica a todos os tipos de septos de borracha que são usados em aplicações críticas.
Informações legais
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)