Documentos Principais
Z551864
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
single inlet tube, top outlet
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubbler
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.297,00
R$ 1.297,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.297,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.297,00
Check Cart for Availability
capacidade
15 mL
Descrição geral
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)