Documentos Principais
Z551260
IKA® Lab Disc magnetic stirrer
115V
Sinônimo(s):
lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, US 2-pin plug
Materiais
polyester plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3907500
Parâmetros
15-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
A × L × P
12 mm × 114 mm × 161 mm
diâmetro da placa
100 mm
cor
white
Descrição geral
IKA® Lab Disc Stirrer
Ultra-flat compact magnetic stirrer, guaranteed with modern magnet coil technology. Wear-free drive with no moving parts. To ensure better mixing, the lab disc can reverse direction of rotation automatically every 30 seconds.
  • High IP protection class (IP 65)
  • Set-up plate and casing made from chemically resistant materials
  • Slip-proof, safe stand
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)