Documentos Principais
Z550663
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 2,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.071,00
R$ 6.071,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.071,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 6.071,00
Check Cart for Availability
Junta
joint stopper45/40
descrição
conical
capacidade
2,000 mL
furo da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)