Z549843
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
boiling flask, flask round, flask round bottom
Selecione um tamanho
R$ 16.249,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 16.249,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
5,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)