Documentos Principais
Z548057
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 553,00
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 553,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 553,00
Check Cart for Availability
descrição
conical
capacidade
25 mL
furo da torneira
2 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)