Documentos Principais
Z546712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 145-175 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.259,00
R$ 5.259,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.259,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 5.259,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
120 mm
capacidade do funil
1,500 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
145-175 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)