Documentos Principais
Z546542
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 338,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
30 mm
capacidade do funil
30 mL
diâmetro da haste
10 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)