Documentos Principais
Z542725
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 26.6 mm, wall size 2.6 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 348,00
R$ 348,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 348,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 348,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 785527
D.I.
26.6 mm
tamanho da parede
2.6 mm
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)