Documentos Principais
Z531375
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
disponibilidade
not available in EU
Total A
200 mm
Descrição geral
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)