Documentos
Z517755
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidade
60 mL
diâmetro do disco
40 mm
diâmetro da haste
12 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC