Documentos Principais
Z516252
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 25 mL, joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.757,00
R$ 5.757,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.757,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 5.757,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidade
25 mL
depuração do braço lateral
80 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)