Documentos Principais
Z509361
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size XL, anti-static PP
Sinônimo(s):
Measuring funnel, Scale funnel
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 917,00
R$ 917,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 917,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
R$ 917,00
Check Cart for Availability
Materiais
anti-static PP
tamanho
XL
embalagem
pkg of 10 ea
Descrição geral
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)