Documentos Principais
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.203,00
R$ 2.203,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.203,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 2.203,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
glass
Características
for flask size 22 L
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8076-05
diâmetro × C
19 mm × 700 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)