Documentos Principais
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 544,00
R$ 544,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 544,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 544,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Materiais
glass
Características
for flask size 12 ‑ 22 L
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8075-24
diâmetro × C
10 mm × 690 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)