Documentos Principais
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 279,00
R$ 279,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 279,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 279,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Holed cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 9470-43
capacidade
10 mL
Descrição geral
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)