Documentos Principais
Z505110
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 34.5 mm, wall size 3.5 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 452,00
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 452,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 452,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855742
D.I.
34.5 mm
tamanho da parede
3.5 mm
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)