Documentos Principais
Z503460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 63 cm × 36 cm × 15 cm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.072,00
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H16759-0000
cesta C × L × A
63 cm × 36 cm × 15 cm
Descrição geral
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Informações legais
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)