Documentos Principais
Z420417
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420387
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.540,00
R$ 4.540,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
R$ 4.540,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
high-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H91463-1457
diâmetro do filtro
18 in.
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Características e benefícios
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)