Documentos Principais
Z419931
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.930,00
R$ 9.930,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.930,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 9.930,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Altura
430 mm
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)