Z260185
FORTUNA® Optifix® Solvent bottle-top dispenser
Solvents model, volume 100-500 mL
Selecione um tamanho
R$ 16.865,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 16.865,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf 101.081-58
faixa de medição de volume
100-500 mL
volume
100-500 mL
conector
GL 40
GL 45
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Dispensing piston made of glass
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)