Documentos Principais
Z412163
Hermetically sealed oil mist eliminator
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.231,00
R$ 7.231,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.231,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
R$ 7.231,00
Check Cart for Availability
Características
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
fabricante/nome comercial
Welch
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)