Documentos Principais
Z401358
Sigma-Aldrich
Bomba de seringa única KDS, série 100
AC/DC input 110 V AC
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
1 channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 780100-110V
disponibilidade
not available in EU
C × L × A
9 in. × 6 in. × 5 in.
volume
0.01-60 mL
peso
4 1/2 lb
adequação
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Categorias relacionadas
Descrição geral
As bombas de infusão da série 100 combinam precisão e simplicidade com facilidade de uso e durabilidade excepcional. As bombas de 230 V estão em conformidade com os critérios da certificação CE. Bombas de seringa controladas por microprocessador avançado projetadas especialmente para taxas de vazão baixas e sem pulso.
Configuração simples:
1. Selecione o tamanho da seringa
2. Insira o volume a ser dispensado
3. Insira a taxa de vazão e pressione o botão iniciar
Características e benefícios
  • Compatível com seringas de qualquer tamanho, de 10 μL a 60 mL
  • Controle automático de volume e desligamento automático
  • Últimas configurações armazenadas na memória
  • Exibição contínua do volume dispensado
  • Configuração simples guiada por menu: diâmetro da seringa (selecionado a partir de tabela exibida), volume a dispensar e taxa de fluxo de dispensação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)