Documentos Principais
Z400254
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 157,00
R$ 157,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 157,00
Check Cart for Availability
Materiais
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
descrição
with lifting ring
fabricante/nome comercial
ATM
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)