Documentos Principais
Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.060,00
R$ 1.060,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.73
R$ 1.060,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Materiais
foil (slip-resistant)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 3120000
Descrição geral
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)