Documentos Principais
Z338389
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Sinônimo(s):
Whatman filter, syringe filter, syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
embalagem
pack of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Adequação
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Outras notas
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)