Documentos Principais
WHA69702504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z338389, syringe filter, syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
embalagem
pack of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Características e benefícios
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Adequação
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)