Documentos Principais
Z334510
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
center joint: ST/NS 14/23, side joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
FR25/1S/11A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Junta
center joint: ST/NS14/23
side joint: ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR25/1S/11A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
77 mm
Descrição geral
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)