Documentos Principais
Z317624
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 200 mm
Sinônimo(s):
290806101
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais:
metal plate
D.I.:
200 mm
Materiais
metal plate
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I.
200 mm
Descrição geral
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)