Documentos
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
Sinônimo(s):
247815702
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
Altura
252 mm
D.I.
150 mm
Descrição geral
Flat flange, and cover with knob.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences