Documentos Principais
Z310816
Volac® mini-volumetric flask
volume 3 mL, accuracy: ±0.025 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 704,00
R$ 704,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 704,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 704,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck7/16
descrição
Class A
Características
class A
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Poulton & Graf
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
3 mL, accuracy: ±0.025 mL
capacidade
3 mL
Descrição geral
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)