Documentos
Z308668
Quickfit® conical flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
FE25/1
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FE25/1
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
25 mL
Descrição geral
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited