Documentos Principais
Z307009
Volac® volumetric pipette
volume 2 mL, accuracy: 0.01 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
borosilicate glass
Características
class AS
(Conforms BS ISO648; batch tested)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Volac R371/NC/B/5
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
2 mL, accuracy: 0.01 mL
capacidade
2 mL
cor
orange
Descrição geral
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)