Documentos Principais
Z304107
Quickfit® Vigreux column
L 600 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FC3/23
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit FC 3/23
disponibilidade
not available in USA and Canada
Comprimento
600 mm
Descrição geral
Indentations arranged in sets of eight with four being horizontal and four sloping at 45°, promoting redistribution of liquid from walls to center of column for greater efficiency.
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)