Documentos Principais
Z303828
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 3,000 mL, Spherical
Sinônimo(s):
FR3LF
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Lid
Spherical
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR 3LF
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
3,000 mL
Descrição geral
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)